Learn More
Tetradecanal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetradecanal |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h14H,2-13H2,1H3 |
| Formelmasse | 212.214 |