Learn More
Tetradecandisäure, TRC
Artikelnummer. 30425106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425106 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425106 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT292488500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,12-Dodecanedicarboxylic acid
CAS 821-38-5
Summenformel C14 H26 O4
Menge 500 mg
Synonym Tetradecanedioic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,12-Dicarboxydodecane, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid, 1,14-Tetradecanedioic acid, DCA 14, Emerox 114, NSC 9504
InChI-Formel InChI=1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Tetradecandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 258.35
Formelmasse 258.1831