Learn More
Tetradecanoic-13,13,14,14,14-d5 Acid, CDN
Artikelnummer. 30317160
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317160
Marke: CDN CDND56760.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetradecanoic-13,13,14,14,14-D5 Acid
CAS 327077-03-2
Summenformel C14 D5 H23 O2
Menge 0.25 g
Synonym Tetradecanoic-13,13,14,14,14-d5 acid (9 CI, ACI), Myristic-13,13,14,14,14-d5 acid, 13,13,14,14,14-Pentadeuteriotetradecanoic acid, [13,13,14,14,14-2H5]Tetradecanoic acid, Tetradecanoic acid-13,13,14,14,14-d5
InChI-Formel InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 13,13,14,14,14-pentadeuteriotetradecanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 233.4017
Formelmasse 233.2403 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity