missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetradecanoic-14,14,14-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetradecanoic-14,14,14-D3 Acid |
| CAS | 62217-71-4 |
| Summenformel | C14 D3 H25 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Tetradecanoic-14,14,14-d3 acid (9 CI), Myristic-14,14,14-d3 acid (7 CI), 14,14,14-Trideuteriotetradecanoic acid, [14,14,14-2H3]Tetradecanoic acid, Tetradecanoic acid-14,14,14-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 14,14,14-trideuteriotetradecanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.3894 |
| Formelmasse | 231.2278 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur