Learn More
Tetradecansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443950 250 g 250 Gramm
11459962 500 g 500 Gramm
11469962 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443950 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12067.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Flussmittel und Emulgator eingesetzt. Wird in künstlichen Orris-Duftstoffen verwendet. Wird als anionische/nichtionische Tenside in Seifen und Detergenzien eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-63-8
Summenformel C14H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.38
MDL-Nummer MFCD00002744
InChI-Schlüssel TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
IUPAC-Name Tetradecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetradecanoic acid
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Dichte 0.862
Siedepunkt 326°C
Flammpunkt 175°C (347°F)
Menge 250 g
Beilstein 508624
Merck Index 14,6333
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 228.38
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetradecanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoic acid