Learn More
Tetraethyl-(Dimethylaminomethylen)diphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421988 5 g 5 Gramm
11431988 25 g 25 Gramm
11441988 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14581.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18855-52-2 | C11H27NO6P2 | 331.286 g/mol
Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate undergoes Horner-Wadsworth-Emmons olefination with an aldehyde gives the ?-phosphonato enamine, readily convertible to the homologous acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraethyl(dimethylaminomethylen)diphosphonat erfährt eine Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination mit einem Aldehyd und ergibt das ɑ-Phosphonatenamin, das leicht in die homologe Säure umgewandelt werden kann.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18855-52-2
Summenformel C11H27NO6P2
Molekulargewicht (g/mol) 331.286
MDL-Nummer MFCD00015128
InChI-Schlüssel SQDDGOVNJMIFFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl dimethylaminomethylenediphosphonate, tetraethyl dimethylaminomethylene diphosphonate, phosphonic acid, dimethylamino methylene bis-, tetraethyl ester, tetraethyl dimethylamino methylene bisphosphonate, acmc-1bs7f, 1,1-bis diethoxyphosphoryl-n,n-dimethylmethanamine, dimethylamino methylene bis phosphonic acid diethyl ester, diethyl diethoxyphosphoryl dimethylamino methylphosphonate, diethoxy-phosphoryl-dimethylamino-methyl-phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 86795
IUPAC-Name 1,1-Bis(diethoxyphosphoryl)-N,N-dimethylmethanamin
SMILES CCOP(=O)(C(N(C)C)P(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate
Siedepunkt 138°C to 140°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.451
Menge 5 g
Beilstein 1914890
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 331.29
Reinheit (%) 97%