Learn More
Tetraethylethylendiphosphonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452287
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452287 1 g 1 Gramm
11462287 5 g 5 Gramm
11472287 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14206.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 995-32-4 | C10H24O6P2 | 302.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 995-32-4
Summenformel C10H24O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 302.24
MDL-Nummer MFCD00015133
InChI-Schlüssel RSQYXXACEZCDFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl ethylenediphosphonate, tetraethyl ethylenebisphosphonate, ethylenediphosphonic acid tetraethyl ester, tetraethyl ethane-1,2-diylbis phosphonate, 1,2-bis diethoxyphosphoryl ethane, 1,2-bis diethyl-phosphonato ethane, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis-, tetraethyl ester, diethyl 2-diethoxyphosphoryl ethylphosphonate, phosphonic acid, ethylenedi-, tetraethyl ester, acmc-209scy
PubChem CID 70446
IUPAC-Name 1,2-Bis(diethoxyphosphoryl)ethan
SMILES CCOP(=O)(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl ethylenediphosphonate
Dichte 1.146
Siedepunkt 153°C to 154°C (0.9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 1 g
Beilstein 1800096
Formelmasse 302.25
Reinheit (%) 98%