Learn More
Tetraethylfluorescein Bis(Methylen)bis(Azanetriyl)Tetraacetat, TRC
Artikelnummer. 30415790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415790 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT292720100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl Fluorescein Bis(methylene)bis(azanetriyl)tetraacetate
CAS 1170856-93-5
Summenformel C38H42N2O13
Menge 100 mg
Synonym Tetraethyl 2,2’,2’’,2’’’-(((3’,6’-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9’-xanthene]-4’,5’-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
InChI-Formel InChI=1S/C38H42N2O13/c1-5-48-31(43)19-39(20-32(44)49-6-2)17-24-29(41)15-13-27-35(24)52-36-25(18-40(21-33(45)50-7-3)22-34(46)51-8-4)30(42)16-14-28(36)38(27)26-12-10-9-11-23(26)37(47)53-38/h9-16,41-42H,5-8,17-22H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)Cc1c(O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
IUPAC-Name Ethyl 2-[[5'-[[Bis(2-Ethoxy-2-Oxoethyl)Amino]Methyl]-3',6'-Dihydroxy-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-4'-Yl]Methyl-(2-Ethoxy-2-Oxoethyl)Amino]Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 734.75
Formelmasse 734.2687