Learn More
Tetraethylmethylendiphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10125470 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10398993 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10581794 25 mL Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10125470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308820050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-94-2
Summenformel C9H22O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 288.22
MDL-Nummer MFCD00039887
InChI-Schlüssel STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
PubChem CID 15455
IUPAC-Name 1-[Diethoxyphosphorylmethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl methylenediphosphonate
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 171.0°C to 174.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2[P(O)(OC2H5)2]2
Brechungsindex 1.4405 to 1.4445
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.16
Formelmasse 288.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit