Learn More
Tetraethylmethylendiphosphonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471898 100 g 100 Gramm
11451898 5 g 5 Gramm
11461898 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14532.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Tetraethyl methylidenediphosphonate is used in the synthesis of tetrazoloquinoline-based mono- and bisphosphonate esters. It acts as an intermediate for the synthesis of bisphosphonate and bisphosphonic acid derivatives with anticancer and antischistosomal activity. It is also used as a reactant for synthesis of dual substrate-site inhibitors of 3-deoxy-D-arabino-heputosonate 7-phosphate synthase and alpha-amino acid derivatives containing gem-biophosphonates, Lycopene through Wittig-Horner reaction. It is also used as a precursor for the preparation of dendritic polyglycerol anions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methandiphosphonsäuretetraethylester wird bei der Synthese von Tetrazolochinolin-basierten Mono- und Bisphosphonatestern verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für die Synthese von Bisphosphonat- und Bisphosphonsäure-Derivaten mit antikarzinogener und antischistosomaler Aktivität. Es wird auch als Reaktant für die Synthese von doppelten Substratstellen-Inhibitoren von 3-deoxy-D-arabino-heputosonat7-phosphat-Synthase und alpha-Aminosäure-Derivaten verwendet, die gem-Bisphosphonate, Lykopen durch Wittig-Horner-Reaktion enthalten. Es wird auch als Vorläufer für die Herstellung von dendritischen Polyglycerolanionen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-94-2
Summenformel C9H22O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 288.22
MDL-Nummer MFCD00039887
InChI-Schlüssel STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
PubChem CID 15455
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl methylenediphosphonate
Dichte 1.162
Siedepunkt 151°C to 153°C (1.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 100 g
Beilstein 1813241
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
IUPAC-Name 1-[Diethoxyphosphorylmethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
Formelmasse 288.22
Reinheit (%) ≥98%