Learn More
Tetraethylmethylidenebisphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30415574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415574 5 g -
30410785 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30415574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2928005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-94-2
Summenformel C9H22O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 288.21
Synonym P,P'-Methylenebisphosphonic Acid P,P,P',P'-Tetraethyl Ester, Methylenebisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Bis(diethylphosphono)methane, Methylenebis(diethoxyphosphine oxide), Methylenebis(diethyl phosphonate), Methylenebis(phosphonic acid) tetraethyl Ester, Tetraethyl methylenediphosphonate
IUPAC-Name 1-[Diethoxyphosphorylmethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl Methylidenebisphosphonate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
Formelmasse 288.0892