Learn More
Tetraethyl Methylidenebisphosphonate, TRC
Artikelnummer. 30410785
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30410785 50 g 50 Gramm
30415574 5 g -
2 options
Artikelnummer. 30410785
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT29280050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-94-2
Chemischer Name oder Material Tetraethyl Methylidenebisphosphonate
Formelmasse 288.0892
InChI-Formel InChI=1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
IUPAC-Name 1-[diethoxyphosphorylmethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane
Summenformel C9H22O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 288.21
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Synonym P,P'-Methylenebisphosphonic Acid P,P,P',P'-Tetraethyl Ester, Methylenebisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Bis(diethylphosphono)methane, Methylenebis(diethoxyphosphine oxide), Methylenebis(diethyl phosphonate), Methylenebis(phosphonic acid) tetraethyl Ester, Tetraethyl methylenediphosphonate
Spezifikation
Menge 50 g