Learn More
Tetraethylammoniumacetat-Tetrahydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11995441 500 g Glasflasche 500 Gramm
10656022 25 g Glasflasche 25 Gramm
10491041 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11995441
Marke: Thermo Scientific Acros 194945000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Phasentransferkatalysator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67533-12-4
Summenformel C10H23NO2·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 261.35
InChI-Schlüssel QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium acetate tetrahydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, acetate, tetrahydrate, tetraethylazanium acetate tetrahydrate, tetraethylazanium ethanoate tetrahydrate, acetate ion tetraethylammonium tetrahydrate, ethanaminium,n,n,n-triethyl-,acetate,tetrahydrate
PubChem CID 2724098
IUPAC-Name Tetraethylazanium;acetat;tetrahydrat
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.CC(=O)[O-].O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 40.0°C to 45.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)4N(O2CCH3)·4H2O
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 261.35
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.