Learn More
Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate, TRC
Artikelnummer. 30416278
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 30416278
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT2926955G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate
CAS 67533-12-4
Summenformel C10H23NO2•4(H2O)
Menge 5 g
Synonym N','N','N-triethyl-ethanaminium acetate tetrahydrate, Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
InChI-Formel InChI=1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
SMILES [O-]C(C)=O.CC[N+](CC)(CC)CC.O.O.O.O
IUPAC-Name tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Molekulargewicht (g/mol) 261.38
Formelmasse 261.21