Learn More
Tetraethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30416234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416234 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT292205100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium Bromide
CAS 71-91-0
Summenformel C8H20BrN
Menge 100 g
Synonym N,N,N-triethylehanaminium Bromide (1:1), Beparon, Bromethyl, Etambro, Etamon, Etylon, Sympatektoman, TEA bromide, TEAB, TMD 10, Teamon, Tetranium, Tetrylammonium bromide
InChI-Formel InChI=1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-Name Tetraethylazanium;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 210.16
Formelmasse 209.0779