Learn More
Tetraethylammoniumchlorid-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442238 25 g 25 Gramm
11452238 100 g 100 Gramm
11462238 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15215.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 68696-18-4 | C8H22ClNO | 183.72 g/mol
Tetraethylammonium chloride monohydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als pharmazeutisches Zwischenprodukt wird Tetraethylammoniumchloridmonohydrat verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1410 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68696-18-4
Summenformel C8H22ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 183.72
MDL-Nummer MFCD00149992
InChI-Schlüssel CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium chloride hydrate, tetraethylammonium chloride monohydrate, tetraethylazanium chloride hydrate, tetraethylammonium hydrate chloride, c8h20n.cl.h2o, tetraethylammoniumchloride hydrate, tetraethyl ammonium chloride hydrate, tetraethylammonium chloride hydrate, cryst, n,n,n-triethylethanaminium chloride-water 1/1/1, tetraethylammonium chloride, monohydrate
PubChem CID 16211205
IUPAC-Name Tetraethylazanium;chlorid;hydrat
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.O.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium chloride monohydrate
Schmelzpunkt ∼110°C
Dichte 1.0801
Menge 25 g
Beilstein 3563247
Merck Index 14,9200
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1410g/L at 20°C).
Formelmasse 183.72 (165.71 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%