Learn More
Tetraethylammoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404889 100 g 100 Gramm
15494879 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62507.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phasentransferkatalysator
Tetraethylammonium chloride is used as a catalyst. Tetraethylammonium Chloride can be used as a source of tetraethylammonium ions for various pharmaceutical studies and has the ability to block K+ channels in various tissues. Tetraethylammonium Chloride can also block the transmission of nervous impulses across autonomic ganglions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Katalysator wird Tetraethylammoniumchlorid verwendet. Tetraethylammoniumchlorid kann als Quelle von Tetraethylammoniumionen für verschiedene pharmazeutische Studien verwendet werden und hat die Fähigkeit, K+-Kanäle in verschiedenen Geweben zu blockieren. Tetraethylammoniumchlorid kann auch die Übertragung von Nervenimpulsen über autonome Ganglien blockieren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform oder Aceton
Hinweise
Hygroskopisch, unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. Vor Feuchtigkeit schützen.  Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter Verwendung von Argon handhaben. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-34-8
Summenformel C8H20ClN
Molekulargewicht (g/mol) 165.71
MDL-Nummer MFCD00149992
InChI-Schlüssel YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
PubChem CID 5946
ChEBI CHEBI:78161
IUPAC-Name Tetraethylazanium;chlorid
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium chloride
Farbe Weiß bis gelb
Strukturformel (CH3CH2)4NCl
Menge 100 g
Beilstein 3563247
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9200
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform,or acetone
Formelmasse 165.71
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride