Learn More
Tetraethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30425973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425973 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425973 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29270010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium Chloride
CAS 56-34-8
Summenformel C8 H20 N . Cl
Menge 10 g
Synonym Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','chloride (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (9CI), Tetraethylammonium chloride (6CI','7CI), Etamon chloride, TEA, TEA chloride, TEAC, TEAC 100, TEAC 10W, N,N,N-Triethylethanaminium chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-Name Tetraethylazanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 165.7