Learn More
Tetraethylammoniumfluorid Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10340544 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10340544
Marke: Thermo Scientific Acros 216660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98330-04-2 | C8H20FN | 149.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98330-04-2
Summenformel C8H20FN
Molekulargewicht (g/mol) 149.25
MDL-Nummer MFCD00149990
InChI-Schlüssel QSUJAUYJBJRLKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium fluoride hydrate, tetraethylammonium hydrate fluoride, tetraethylammoniumfluoridehydrate, acmc-209nvn, et4nf.h2o, tetraethylazanium fluoride hydrate, tetraethyl ammonium fluoride hydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, fluoride, monohydrate
PubChem CID 16211652
SMILES [F-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium fluoride hydrate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)4NF·xH2O
Menge 5 g
IUPAC-Name Tetraethylazanium;fluorid;hydrat
Formelmasse 149.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder Kristalle oder kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium fluoride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.