Learn More
Tetraethylammoniumhexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327168 50 g 50 Gramm
11307168 2 g 2 Gramm
11317168 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11327168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 016256.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 429-07-2 | C8H20F6NP | 275.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 429-07-2
Summenformel C8H20F6NP
Molekulargewicht (g/mol) 275.219
MDL-Nummer MFCD00043179
InChI-Schlüssel KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetraethyl-, hexafluorophosphate 1-, et4npf6, n,n,n-triethylethanaminium hexafluorophosphate, tetraethylammoniumhexafluorophosphate, tetraethylazanium hexafluorophosphate, tetraethylammonium hexafluorophosphate v, ethanaminium,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 9885
IUPAC-Name Tetraethylazanium;hexafluorphosphat
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,and acetonitrile.
Formelmasse 275.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin