Learn More
Tetraethylammoniumjodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081704
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11489353
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11783.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 68-05-3 | C8H20IN | 257.16 g/mol
It has been used as the source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies, but is also used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde in pharmakologischen und physiologischen Studien als Quelle von Tetraethylamionionen verwendet, wird aber auch in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
In Wasser fast transparent löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Im Dunkeln und nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-05-3
Summenformel C8H20IN
Molekulargewicht (g/mol) 257.16
MDL-Nummer MFCD00011829
InChI-Schlüssel UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide
PubChem CID 6225
IUPAC-Name Tetraethylazanium;iodid
SMILES [I-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium iodide
Schmelzpunkt ∼320°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 3562649
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water almost transparency.
Formelmasse 257.17
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetraethylammonium iodide