Learn More
Tetraethylammoniumperchlorat, wässrige 0.2-M-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483755 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10483755 100 mL Kunststoffflasche 100 Milliliter
10350634 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483755 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379801000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium perchlorate
CAS 2567-83-1, 7732-18-5
Dichte 1.0016g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H20ClNO4
MDL-Nummer MFCD00041977
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.0016
Synonym tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
InChI-Schlüssel WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Perchlorat
Molekulargewicht (g/mol) 229.70
PubChem CID 2734932
Formelmasse 229.7