Learn More
Tetraethylammoniumperchlorat, 98 % (Trockengew.), endl. ≈10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11325138 10 g 10 Gramm
11335138 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044062.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229.70 g/mol
Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2567-83-1
Summenformel C8H20ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.70
MDL-Nummer MFCD00041977
InChI-Schlüssel WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
PubChem CID 2734932
IUPAC-Name Tetraethylazaniumperchlorat
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium perchlorate
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 10 g
UN-Nummer UN1479
Beilstein 3638093
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 229.71
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält ≈10 % Wasser
Physikalische Form Nasskristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethlammonium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.