Learn More
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30409943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409943 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409943 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29229525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 429-06-1
Summenformel C8 H20 B F4 N3
Menge 25 g
Synonym Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate
InChI-Formel InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Tetraethylazanium;tetrafluorborat
Molekulargewicht (g/mol) 217.06
Formelmasse 217.1625