Learn More
Tetraethylenglycol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11994731 10 L Plastikeimer 10 Liter
10457730 1 L Glasflasche 1 Liter
10183331 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149590100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-60-7 | C8H18O5 | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-60-7
Summenformel C8H18O5
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
InChI-Schlüssel UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylene glycol, tetraglycol, 2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol, hi-dry, carbitol, diethyl, 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol, bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, tetra ethylene glycol, hsdb 843
PubChem CID 8200
ChEBI CHEBI:44920
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES C(COCCOCCOCCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylene glycol
Schmelzpunkt -4.1°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 324.0°C to 330.0°C
Flammpunkt 176°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel O(CH2CH2OCH2CH2OH)2
Brechungsindex 1.4580 to 1.4600
Menge 10 L
Beilstein 01,468
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, practically insoluble in diethylether
Viskosität 44.9 mPa.s (25°C)
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit