Learn More
Tetraethylenglykol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327145 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17401500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylene glycol
CAS 112-60-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tetraethylene glycol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H18 O5
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Tetraethylene glycol (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG, 8-Azido-3,6-dioxaundecan-1-amine, 2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethylamine, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
SMILES OCCOCCOCCOCCO
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Menge 1 g
Formelmasse 194,1154 g/mol