Learn More
Tetraethylenepentamin (techn.), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10205050 250 g Glasflasche 250 Gramm
10456960 500 g Glasflasche 500 Gramm
10005773 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10205050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138112500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 112-57-2 | C8H23N5 | 189.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-57-2
Summenformel C8H23N5
Molekulargewicht (g/mol) 189.31
MDL-Nummer MFCD00008168
InChI-Schlüssel FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
PubChem CID 8197
ChEBI CHEBI:49798
IUPAC-Name N'-[2-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethan-1,2-diamin
SMILES NCCNCCNCCNCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylenepentamine
Namenshinweis tech.
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 340°C
Flammpunkt 139°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Brechungsindex 1.5055
Menge 250 g
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 189.3
Reinheit (%) ≥95.0%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit