Learn More
Tetraethylsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15730859 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15730859 5 g 5 Gramm
15540534 25 g 25 Gramm
15550534 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15730859 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313700050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 631-36-7
Summenformel C8H20Si
Molekulargewicht (g/mol) 144.34
InChI-Schlüssel VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
IUPAC-Name Tetraethylsilan
SMILES CC[Si](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylsilane
Schmelzpunkt -82.5°C
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 153.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Si(C2H5)4
Brechungsindex 1.4250 to 1.4280
Menge 5 g
Relative Dichte 0.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 144.34
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke