Learn More
Tetraethylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30427688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427688 50 mg 50 Milligramm
30414410 100 mg -
30410563 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427688 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29285050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4274-15-1
Summenformel C9H20N2S
Molekulargewicht (g/mol) 188.33
Synonym 1,1,3,3-tetraethyl-2-thio-urea
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetraethylthiourea
SMILES CCN(CC)C(=S)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylthiourea
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H20N2S/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Formelmasse 188.1347