Learn More
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex, 50-55 Gew.% HBF4, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether acts as an effective catalyst used for various carbohydrate protection reactions. It is also used as a catalyst in the preparation of 4-fluoropiperidines by reaction between aldehydes and N-tosyl homoallylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex |
| Farbe | Farblos bis Orange |
| Dichte | 1.19 g/mL |
| Flammpunkt | 36°C (97°F) |
| Strukturformel | HBF4·(CH3CH2)2O |
| Menge | 25 mL |
| UN-Nummer | UN2920 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,4149 |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts in water;Miscible with dichloromethane. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrafluoroboric acid-diethyl ether