Learn More
Tetrafluoroborsäure-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15661800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
6 x 500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15661800 25 g 25 Gramm
15671800 500 g 500 Gramm
15681800 6 x 500 g 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 20793425G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
48 Gew. % in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16872-11-0
Summenformel BF4H
Molekulargewicht (g/mol) 87.812
MDL-Nummer MFCD00011345
InChI-Schlüssel ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Synonym Fluorborsäure, Tetrafluoroborsäure, Hydrogentetrafluoroborat, Borofluorsäure, Hydrofluoroborsäure, Borat1-, Tetrafluoro-, Hydrogen, Hydron Tetrafluoroborat, Hydrogentetrafluoroborat 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
IUPAC-Name Hydron;Tetrafluoroborat
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrafluorborsäure-Lösung
Konzentration 48 Vol. % in H2O
Dichte 1.4 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 5 mmHg (20 °C)
Menge 25 g
Strukturformel HBF4
UN-Nummer 1775
Formelmasse 87.81 mol