Learn More
Greiner Bio-One Vierkantige Medienflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Nicht zytotoxisch
- Pyrogenfrei
- Strahlensterilisiert
- In drei Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | PET |
| Sterilität | Steril |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Form | Tetragonal |
| Produkttyp | Medienflasche |