Learn More
Tetrahexylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10055880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10055880 25 g Glasflasche 25 Gramm
10464045 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 420400250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 4328-13-6 | C24H52BrN | 434.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4328-13-6
Summenformel C24H52BrN
Molekulargewicht (g/mol) 434.59
MDL-Nummer MFCD00011858
InChI-Schlüssel SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium bromide, tetrahexylazanium bromide, tetra-n-hexylammonium bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumbromide, acmc-209jtn, tetra-n-hexylammonium bromide 10g, 1-hexanaminium,n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1
PubChem CID 78026
IUPAC-Name Tetrahexylazanium;bromid
SMILES [Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahexylammonium bromide
Schmelzpunkt 98.0°C to 100.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)5]4NBr
Menge 25 g
Formelmasse 434.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahexylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahexylammonium bromide