Beschreibung
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahexylammonium iodide |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 2138-24-1 |
| Schmelzpunkt | 100°C to 105°C |
| Farbe | Beige |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C24H52IN |
| Strukturformel | (CH3(CH2)5)4NI |
| Mehr anzeigen |