Learn More
Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo(4,5-d)imidazol-2,5(1H,3H)-dion, TRC
Catalog No. 30452401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30452401 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30452401 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT889843200MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mebicar
CAS 10095-06-4
Summenformel C8 H14 N4 O2
Menge 200 mg
Synonym Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3
SMILES CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O
IUPAC-Name 1,3,4,6-Tetramethyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Formelmasse 198.1117