Learn More
Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo(4,5-d)imidazol-2,5(1H,3H)-dion, TRC
Artikelnummer. 30448955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30448955 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30448955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88984350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mebicar
CAS 10095-06-4
Summenformel C8 H14 N4 O2
Menge 50 mg
Synonym Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3
SMILES CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O
IUPAC-Name 1,3,4,6-Tetramethyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Formelmasse 198.1117