Learn More
Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362949 1 g 1 Gramm
15473777 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27774.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1194-16-7 | Molecular Formula: C7H12O2 | Molecular Weight: 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1194-16-7
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD01549337
InChI-Schlüssel BWMNOXJVRHGUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyltetrahydropyran-4-one, 2,2-dimethyldihydro-2h-pyran-4 3h-one, 2,2-dimethyl-tetrahydro-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,2-dimethyltetrahydro-4h-pyran-4-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2h-3,5,6-trihydropyran-4-one, pubchem24423, acmc-1bt7l
PubChem CID 1738159
IUPAC-Name 2,2-Dimethyloxan-4-on
SMILES CC1(C)CC(=O)CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one
Siedepunkt 60°C to 64°C (8 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 95%