Learn More
Tetrahydro-2-furonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10162961 500 g Glasflasche 500 Gramm
10433835 25 g Glasflasche 25 Gramm
10637231 100 g Glasflasche -
3 options
Artikelnummer. 10162961
Marke: Thermo Scientific Acros 263145000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16874-33-2
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00022473
InChI-Schlüssel UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
IUPAC-Name Oxolan-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2-furoic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
Farbe Gelb bis Braun
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 128.0°C to 129.0°C (13.0 mmHg)
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4590 to 1.4610
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.