Learn More
Tetrahydro-2H-Pyran-4-Carbonsäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 130.14 |
| Reinheit (%) | 97% |