Learn More
Tetrahydro-2H-Pyran-4-Carbonsäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510358
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10371003
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC29901CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5337-03-1
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
InChI-Schlüssel AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%