Learn More
Tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10316284 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10036062 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10046062 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316284 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29909DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14774-37-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00457804
InChI-Schlüssel YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name Oxan-4-ylmethanol
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%