Learn More
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10295714 250 mg 250 Milligramm
10412854 1 g 1 Gramm
10785764 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295714 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61915CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 29683-23-6
Summenformel C5H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.19
MDL-Nummer MFCD02942489
InChI-Schlüssel YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
PubChem CID 576296
IUPAC-Name Thian-4-ol
SMILES OC1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) 97%