Learn More
Tetrahydro-4H-pyran-4-ol, Acros Organics
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydro-4H-pyran-4-ol |
| Dichte | 1.0700g/mL |
| Siedepunkt | 87.0°C (15.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 190°C |
| Brechungsindex | 1.46 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 17,II,106 |
| Relative Dichte | 1.07 |
| Formelmasse | 102.13 |