Learn More
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11936201 25 g Glasflasche 25 Gramm
10655262 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 189440250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29943-42-8
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
InChI-Schlüssel JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC-Name Oxan-4-on
SMILES C1COCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 166.0°C
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Menge 25 g
Beilstein 17,I,131
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tetrahydro-4H-pyran-4-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.