Learn More
Tetrahydro-Curcumin, TRC
Artikelnummer. 30413281
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413281 1 g 1 Gramm
30424051 5 mg -
30423881 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413281 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2933851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36062-04-1
Summenformel C21 H24 O6
Molekulargewicht (g/mol) 372.41
Synonym 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
IUPAC-Name 1,7-bis(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Heptan-3,5-Dion
SMILES COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrocurcumin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formelmasse 372.1573