missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrobiopterin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476817
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16476817

Marke: Medchem Express HY107383

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tetrahydrobiopterin ((Rac)-Sapropterin) is a cofactor of the aromatic amino acid hydroxylases enzymes and also acts as an essential cofactor for all nitric oxide synthase (NOS) isoforms.

Tetrahydrobiopterin ((Rac)-Sapropterin) is a cofactor of the aromatic amino acid hydroxylases enzymes and also acts as an essential cofactor for all nitric oxide synthase (NOS) isoforms.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetrahydrobiopterin
Physikalische Form Solid
CAS 17528-72-2
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H15N5O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym (Rac)-Sapropterin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (207.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(NC(N)=N1)NCC(C(O)C(O)C)N2
Molekulargewicht (g/mol) 241.25
Formelmasse 241.25
Reinheit (%) 99.72%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt