Learn More
Tetrahydrofuran-3-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402849 1 g 1 Gramm
15412849 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66940.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 22929-52-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22929-52-8
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD07778393
InChI-Schlüssel JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
IUPAC-Name Oxolan-3-on
SMILES C1COCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran-3-one
Menge 1 g
Physikalische Form Flüssig
Beilstein 105200
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 95%