Learn More
Tetrahydrofuran, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430520 500 mL 500 Milliliter
11357348 1 L 1 Liter
11347348 4 x 1 L 4 Liter
11337348 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11430520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030760.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Synthese und Flüssigchromatographie
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA)20 , Peroxid (als H2 O2), 0.015 %, Restwert nach Verdampfung 0.03 %, H2O 0.05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt °C to 108°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.889 g/cm3 at 20°C
Menge 500 mL
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich >99%
Dampfdruck 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Siedepunkt 66°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.11
Güte ACS