Learn More
Tetrahydrofuran, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA)20 , Peroxid (als H2 O2), 0.015 %, Restwert nach Verdampfung 0.03 %, H2O 0.05 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
| Schmelzpunkt | °C to 108°C |
| Farbe | Farblos |
| Aussehen | Colorless liquid |
| Dichte | 0.889 g/cm3 at 20°C |
| Siedepunkt | 66°C |
| Menge | 500 mL |
| Flammpunkt | -17°C (1°F) |
| Geruch | Ether-like |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |