Learn More
Tetrahydrofuran Anhydrous stabilised with BHT, Honeywell™ Riedel de-Haen
Artikelnummer. 15877351
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15877351
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 66202100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Contain less that 50 ppm water. Honeywell™ Riedel de-Haen Anhydrous Solvents are packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity.
  • Diese Lösungsmittel werden speziell für eine Wasserspezifikation von weniger als 50 ppm (<0,0050 %) hergestellt.
  • Viele Lösungsmittel gehen weit darüber hinaus und werden routinemäßig auf weniger als 5 ppm (<0,0005 %) reduziert.
  • Alle Verpackungsschritte und -materialien sind speziell darauf ausgelegt, die Trockenheit der Lösungsmittel zu erhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten. Vor dem Befüllen werden die braunen Glasflaschen im Ofen getrocknet, um alle Spuren von Wasser zu entfernen, dann unter trockenem Stickstoff befüllt und mit einer speziellen Kappe verschlossen.
  • Der Wassergehalt selbst wird durch die coulometrische Karl Fischer-Analyse (Hydranal™) streng kontrolliert, und die aktuellen Ergebnisse sind auf dem Etikett aufgedruckt.
  • Diese Linie wird in speziell entwickelten Flaschen mit Septumversiegelung verpackt, um einen niedrigen Wassergehalt zu erhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Dichte 0.89 g/cm3 (20°C)
Menge 100 mL
Flammpunkt −21°C
Verpackung Septumversiegelte Flasche
UN-Nummer 2056
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) >99.9%